α-Bromo-3,4-difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
D2627-25G D2627-5G
TCIAD2627-25GEA 2875 NOK
TCIAD2627-25G TCIAD2627-5G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Kokepunkt: 61°C
Tetthet: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79°C
MDL nummer: MFCD00009889
CAS-nummer: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc94afbb765c9a491ad79b0062254338d77305b5&vid=6680b407a23e6c25f6329b8683ebb2b0679ccfab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %