α-Brom-4-fluortoulen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
F0214-25G F0214-5G
TCIAF0214-25GEA 1025 NOK
TCIAF0214-25G TCIAF0214-5G
α-Brom-4-fluortoulen ≥97.0% (by GC)
α-Brom-4-fluortoulen
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Kokepunkt: 177°C
Tetthet: 1,517 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000359
CAS-nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef01174c8e977c7aabf3cfd8726da8e18bd9398&vid=8ee4aab11daff7c0845a6a7212a844b05f893e01&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %