2-brom-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
B0663-25G B0663-250G
TCIAB0663-25GEA 300 NOK
TCIAB0663-25G TCIAB0663-250G
2-brom-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
2-brom-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Kokepunkt: 171°C
Tetthet: 1,651 g/cm³ (30 °C)
Flash punkt: 51°C
MDL nummer: MFCD00000373
CAS-nummer: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6a61d364aa4d03a9585991c6490e2fa70cadbf0&vid=b167ddb81474dc5a6de66c55d399b83ce2c11c49&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %