4-brom-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
B1252-25G B1252-250G
TCIAB1252-25GEA 540 NOK
TCIAB1252-25G TCIAB1252-250G
4-brom-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
4-brom-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Tetthet: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 48°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000398
CAS-nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46047b23d60ae93eb3c6f5e701aadb722a6aa07&vid=1c0190b2ba33b05a89a972f685d97682bf9a8d04&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %