4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
A1056-25G A1056-5G
TCIAA1056-25GEA 1700 NOK
TCIAA1056-25G TCIAA1056-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Kokepunkt: 102°C
Tetthet: 1,712 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 107°C
MDL nummer: MFCD00064393
CAS-nummer: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18afe440f99c5addd2926d3726d039f168ccc8af&vid=4eca19abfe18b4bf97d0c8f0e0bb028812635401&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %