2-Bromo-6-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1878-25G B1878-5G
TCIAB1878-25GEA 1600 NOK
TCIAB1878-25G TCIAB1878-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Kokepunkt: 136°C
Smeltepunkt: 42 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009792
CAS-nummer: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325fbd3c95dbc684947228eccd5e7fad56b3fe4b&vid=c697187f6cd5ebd1aa329c7186821d62bd704b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency