4-Isopropylbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Cuminaldehyde
I0168-25G I0168-500G
TCIAI0168-25GEA 285 NOK
TCIAI0168-25G TCIAI0168-500G
4-Isopropylbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
4-Isopropylbensaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Kokepunkt: 240°C
Tetthet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 108°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006953
CAS-nummer: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Indeks: 14,02621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=947ed26f676f89be978d9dee7e67772815c07aff&vid=d79ec9f03fc0a2f961fa884fd08272917fd31d03&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %