Valerophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
V0009-25ML V0009-500ML
TCIAV0009-25MLEA 405 NOK
TCIAV0009-25ML TCIAV0009-500ML
Valerophenone ≥98.0% (by GC)
Valerophenone
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
MW: 162,23 g/mol
Kokepunkt: 140°C
Smeltepunkt: –9 °C
Tetthet: 0,98777 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 102°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009480
CAS-nummer: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9740 to 0.9760