Acetofenon ≥98.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
A0061-25G A0061-500G
TCIAA0061-25GEA 230 NOK
TCIAA0061-25G TCIAA0061-500G
Acetofenon ≥98.5% (by GC)
Acetophenone
Formel: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Kokepunkt: 201,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 20 °C
Tetthet: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 80°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008724
CAS-nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ADR: 9,
Merck Indeks: 14,00073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae1cd68496c86406a95b5ffc18f35bd3c6ed153&vid=e2673dd23819859931f97bfc83cfe9fe0f5b38b3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %