4-Metoksyfenylaceton ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
M0675-100ML
M0675-25ML
TCIAM0675-100MLEA
730
NOK
TCIAM0675-100ML
TCIAM0675-25ML
4-Metoksyfenylaceton ≥97.0% (by GC)
4-Metoksyfenylaceton
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Kokepunkt: 269°C Smeltepunkt: –15 °C Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 101°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008773 CAS-nummer: 122-84-9 EINECS: 204-578-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |