m-Toluensyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Methylbenzoic acid
T0291-25G T0291-500G
TCIAT0291-25GEA 220 NOK
TCIAT0291-25G TCIAT0291-500G
m-Toluensyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
m-Toluensyre
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 106°C
Smeltepunkt: 108…111 °C
Tetthet: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002523
CAS-nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Indeks: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ee0f20a8c6b50004404c139af5f921979179eb&vid=e5ad46b82f280496132349d1f0051f2c807e2def&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C