(4-Chlorobutyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P1389-25G P1389-5G
TCIAP1389-25GEA 4275 NOK
TCIAP1389-25G TCIAP1389-5G
(4-Chlorobutyl)benzene ≥98.0% (by GC)
(4-Chlorobutyl)benzene
Formel: (C₆H₅)(CH₂)₄Cl
MW: 168,67 g/mol
Flash punkt: 104°C
MDL nummer: MFCD00037117
CAS-nummer: 4830-93-7
EINECS: 225-408-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7d239c8f86513af44766a6d710ff07402c111b&vid=3c79c670bcb297624e290d5983cbfe553232c79d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %