Bensotriklorid ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α,α,α-Trichlorotoluene, Phenylchloroform, (Trichloromethyl)benzene
T0399-25G T0399-500G
TCIAT0399-25GEA 230 NOK
TCIAT0399-25G TCIAT0399-500G
Bensotriklorid ≥99.0% (by GC)
Bensotriklorid
Formel: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Kokepunkt: 221°C
Smeltepunkt: -5°C
Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 103°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000786
CAS-nummer: 98-07-7
EINECS: 202-634-5
FN: 2226
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72717df4962a52ca74a5a6ae6fde57952d3e5e87&vid=e8dea371febb4cd44e8d2976cce84a3b5c2c047b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %