2,3-Diklortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D1805-25G
D1805-500G
TCIAD1805-25GEA
525
NOK
TCIAD1805-25G
TCIAD1805-500G
2,3-Diklortoluen ≥98.0% (by GC)
2,3-Diklortoluen
Formel:
C₇H₆Cl₂ MW: 161,03 g/mol Kokepunkt: 208°C Smeltepunkt: 6 °C Tetthet: 1,228 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 83°C |
MDL nummer:
MFCD00000546 CAS-nummer: 32768-54-0 EINECS: 251-203-8 ADR: 9,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |