3,4-Dichlortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2-Dichloro-4-methylbenzene
D0426-25G D0426-500G
TCIAD0426-25GEA 230 NOK
TCIAD0426-25G TCIAD0426-500G
3,4-Dichlortoluen ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokepunkt: 205°C
Smeltepunkt: –15,2 °C
Tetthet: 1,2564 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 118°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000556
CAS-nummer: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4cf23cac7384c4f587bbac9c6938343d7c5cb8&vid=56df018113d689934b6cc8c03bf4182ffc6bca1f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %