2,6-Diklortoluen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
D0422-25G D0422-500G D0422-100G
TCIAD0422-25GEA 220 NOK
TCIAD0422-25G TCIAD0422-500G TCIAD0422-100G
2,6-Diklortoluen ≥99.0% (by GC)
2,6-Diklortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,2686 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 92°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000576
CAS-nummer: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e90a0be064a890eeb66be50279c08bd64efdf89&vid=c8acee5c22e57dbdd157af810b9df1ae9dee0768&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %