2,4-Diklortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
D0419-25ML D0419-500ML
TCIAD0419-25MLEA 230 NOK
TCIAD0419-25ML TCIAD0419-500ML
2,4-Diklortoluen ≥98.0% (by GC)
2,4-Diklortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,2498 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000583
CAS-nummer: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c673a678b4ac2058784e9c954a960ccca4e94d0&vid=6ff70c1a936d12396dad30060a318aa4fe3f0b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %