α,2,4-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
T0400-25G
T0400-500G
TCIAT0400-25GEA
220
NOK
TCIAT0400-25G
TCIAT0400-500G
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2,4-Trichlorotoluene
Formel:
C₇H₅Cl₃ MW: 195,47 g/mol Kokepunkt: 248°C Smeltepunkt: –2,7 °C Tetthet: 1,406 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000895 CAS-nummer: 94-99-5 EINECS: 202-381-0 FN: 3265 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |