2-klortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
o-Chlorotoluene
C0295-25G
C0295-500G
TCIAC0295-25GEA
350
NOK
TCIAC0295-25G
TCIAC0295-500G
2-klortoluen ≥98.0% (by GC)
2-klortoluen
Formel:
C₇H₇Cl MW: 126,59 g/mol Kokepunkt: 159°C Smeltepunkt: -35°C Tetthet: 1,0825 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 52°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000562 CAS-nummer: 95-49-8 EINECS: 202-424-3 FN: 2238 ADR: 3,III Merck Indeks: 14,02171 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |