3-Klortoluen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0296-25G C0296-500G
TCIAC0296-25GEA 340 NOK
TCIAC0296-25G TCIAC0296-500G
3-Klortoluen ≥99.0% (by GC)
3-Klortoluen
Formel: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Kokepunkt: 162°C
Smeltepunkt: –48°C
Tetthet: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 53°C
MDL nummer: MFCD00000595
CAS-nummer: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
FN: 2238
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,02190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f70faaa421e63b09913f41ce635862fcf4201d2b&vid=1b985ee978fc9d9061e3ed0b3ec2fd69ae937ddb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %