4-klortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-4-methylbenzene
C0297-25G C0297-500G
TCIAC0297-25GEA 220 NOK
TCIAC0297-25G TCIAC0297-500G
4-klortoluen ≥98.0% (by GC)
4-klortoluen
Formel: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Kokepunkt: 162°C
Smeltepunkt: 6…8 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 53°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000631
CAS-nummer: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
FN: 2238
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,02171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fecef722b78e15235d9865989deec48fe01a335c&vid=61e08409d3c03bfcc0cf18b7ee559e7c357464fd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %