(4-Chlorophenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Chlorophenylacetone
C2526-25G C2526-5G
TCIAC2526-25GEA 2150 NOK
TCIAC2526-25G TCIAC2526-5G
(4-Chlorophenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
(4-Chlorophenyl)acetone
Formel: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Kokepunkt: 216°C
MDL nummer: MFCD00045214
CAS-nummer: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5322505b29041d70d00b6f6ec14d4959cc60fea5&vid=09b1eeacf8b8ba96c41e59aebabb15df317e7000&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %