3,4-Diklor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
D1865-25G D1865-500G
TCIAD1865-25GEA 245 NOK
TCIAD1865-25G TCIAD1865-500G
3,4-Diklor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
3,4-Diklor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Kokepunkt: 173°C
Smeltepunkt: –0,2 °C
Tetthet: 1,486 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000555
CAS-nummer: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
FN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2876b32127addce05f235945f51695fe997eac7&vid=72781523d1a1fec6ae04bf9f3cc25b2e18fae4bf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %