α-klor-2-fluortoulen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
F0211-25G
F0211-5G
TCIAF0211-25GEA
380
NOK
TCIAF0211-25G
TCIAF0211-5G
α-klor-2-fluortoulen ≥98.0% (by GC)
α-klor-2-fluortoulen
Formel:
C₇H₆ClF MW: 144,58 g/mol Kokepunkt: 175°C Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 57°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00000892 CAS-nummer: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 FN: 2920 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |