α-klor-4-fluortoulen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
F0204-25G F0204-500G
TCIAF0204-25GEA 445 NOK
TCIAF0204-25G TCIAF0204-500G
α-klor-4-fluortoulen ≥98.0% (by GC)
α-klor-4-fluortoulen
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Kokepunkt: 185°C
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 60°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000913
CAS-nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
FN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24c0f2e9018d863f94560d36e7d01bcdcd65e03&vid=61829482a0e81b43ca197777c3965bf7a81be84a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %