2-klor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
C0303-25G C0303-500G
TCIAC0303-25GEA 220 NOK
TCIAC0303-25G TCIAC0303-500G
2-klor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
2-klor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Kokepunkt: 153°C
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 59°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000561
CAS-nummer: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
FN: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca0eb81a9920301662ba783b5074f263a393e23&vid=c136d82f458ff5a9ad636140e43e49fc90edafdb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %