3-klor-α,α,α-trifluortoluen ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chlorobenzotrifluoride
C0304-25G C0304-500G
TCIAC0304-25GEA 230 NOK
TCIAC0304-25G TCIAC0304-500G
3-klor-α,α,α-trifluortoluen ≥90.0% (by GC)
3-klor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Smeltepunkt: –56 °C
Tetthet: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 36°C
MDL nummer: MFCD00000594
CAS-nummer: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
FN: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33a183d1ec5be63dca5c0047a8c4c0744694db5f&vid=8959dabb6d05c5fdf41c90e6aa46ca9a900b50df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %