2-klor-4-fluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
C1227-25G C1227-500G
TCIAC1227-25GEA 270 NOK
TCIAC1227-25G TCIAC1227-500G
2-klor-4-fluortoluen ≥98.0% (by GC)
2-klor-4-fluortoluen
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Kokepunkt: 153°C
Tetthet: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 50°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000572
CAS-nummer: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6180a8e1a82536ff7fa5e899dce998d537af191d&vid=305421020c19226e472d1cc3ac8bdbeb2bbfcfcf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %