4-klor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
C0305-25G C0305-500G
TCIAC0305-25GEA 220 NOK
TCIAC0305-25G TCIAC0305-500G
4-klor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
4-klor-α,α,α-trifluortoluen
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cb9a13407b9cccd5271e21abc18a7c69d14dc9&vid=652bde865f0c4b50bdcdb174757e5a9f81bf1f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %