4-Klor-α-α-α-trifluor-3-nitrotoluen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
C0225-25G C0225-500G
TCIAC0225-25GEA 365 NOK
TCIAC0225-25G TCIAC0225-500G
4-Klor-α-α-α-trifluor-3-nitrotoluen ≥97.0% (by GC)
4-Klor-α-α-α-trifluor-3-nitrotoluen
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Kokepunkt: 222°C
Smeltepunkt: –3 °C
Tetthet: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007084
CAS-nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
FN: 2307
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ccff8f08c9afd681505eb46dd0eb90a10e611f&vid=250989aaf4530e506b59db3c679f8d817e323473&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %