4-klor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
C0994-10G C0994-25G
TCIAC0994-10GEA 570 NOK
TCIAC0994-10G TCIAC0994-25G
4-klor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
4-klor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270,55 g/mol
Kokepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…58 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007068
CAS-nummer: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
FN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ef8fe724b1e0ad59c669772847999834b3c7c2&vid=d3df48ac7abff6e1370e763b1e7c6c9629098d94&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity