α-kloro-4-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Nitrobenzyl chloride, 4-Nitrobenzylchloride, α-Chloro-p-nitrotoluene
C0229-25G C0229-250G
TCIAC0229-25GEA 445 NOK
TCIAC0229-25G TCIAC0229-250G
α-kloro-4-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
α-kloro-4-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…70 °C
Tetthet: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007374
CAS-nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff8c946c0b98d7b7069fcafb26a124a2ecb267a&vid=ebd963f4a708b0a85c79976425d12720205ae369&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 75.0 deg-C
Solubility in hot Methanol faint turbidity