4-Klor-2-nitrotoluen
Leverandør: TCI
|
Warning
|
C0231-25G
C0231-500G
TCIAC0231-25GEA
220
NOK
TCIAC0231-25G
TCIAC0231-500G
4-Klor-2-nitrotoluen
4-Klor-2-nitrotoluen
Formel:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol Kokepunkt: 115°C Smeltepunkt: 38…39 °C Tetthet: 1,2559 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007215 CAS-nummer: 89-59-8 EINECS: 201-921-2 FN: 3457 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 36.0 to 39.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |