3-Methoxybenzyl chloride ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
M0820-25G M0820-5G
TCIAM0820-25GEA 785 NOK
TCIAM0820-25G TCIAM0820-5G
3-Methoxybenzyl chloride ≥96.0% (by GC)
3-Methoxybenzyl chloride
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 125°C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000907
CAS-nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e03ddf4a30bf2c0df7915210258fd3c0fde9d9f4&vid=8f8db918c53c87c8e8bec652a4d6880d9bbb58c2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %