Benzotrifluorid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
α,α,α-Trifluorotoluene, Solvent BTF
T0439-25G
T0439-500G
TCIAT0439-25GEA
220
NOK
TCIAT0439-25G
TCIAT0439-500G
Benzotrifluorid ≥98.0% (by GC)
Benzotrifluorid
Formel:
C₇H₅F₃ MW: 146,11 g/mol Kokepunkt: 102°C Smeltepunkt: –29°C Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 12°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000372 CAS-nummer: 98-08-8 EINECS: 202-635-0 FN: 2338 ADR: 3,II Merck Indeks: 14,01110 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |