2-fluortoluen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
F0039-25ML F0039-500ML
TCIAF0039-25MLEA 220 NOK
TCIAF0039-25ML TCIAF0039-500ML
2-fluortoluen ≥99.0% (by GC)
2-fluortoluen
Formel: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Kokepunkt: 114°C
Smeltepunkt: –62 °C
Tetthet: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000322
CAS-nummer: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
FN: 2388
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63af630d71efceb84b67bad3655b9b6996fcf3c&vid=42f5e04bfd1b02d33c4a0f2de9517a31fb34056f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %