α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
F0390-25G F0390-250G
TCIAF0390-25GEA 570 NOK
TCIAF0390-25G TCIAF0390-250G
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Kokepunkt: 101°C
Smeltepunkt: –81,5 °C
Tetthet: 1,3021 g/cm³ (16.9 °C)
Flash punkt: 7°C
MDL nummer: MFCD00000382
CAS-nummer: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baa9c51e01ff2704905032f8d33df0bcd48feaa&vid=cc4a5cc86ff959f1973fe62e78a7e4ea2de498c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %