3-fluortoluen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Fluoro-3-methylbenzene
F0040-25ML F0040-500ML
TCIAF0040-25MLEA 220 NOK
TCIAF0040-25ML TCIAF0040-500ML
3-fluortoluen ≥99.0% (by GC)
3-fluortoluen
Formel: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Kokepunkt: 115°C
Smeltepunkt: –88 °C
Tetthet: 0,9986 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 9°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000339
CAS-nummer: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
FN: 2388
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c2d83a89da4d88ba15339c0de3485e6d42170d&vid=98d8491353cc91829014ed2ce7df56b9e82f40e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %