Perfluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
P0856-25G P0856-5G
TCIAP0856-25GEA 1100 NOK
TCIAP0856-25G TCIAP0856-5G
Perfluortoluen ≥98.0% (by GC)
Perfluortoluen
Formel: C₇F₈
MW: 236,06 g/mol
Kokepunkt: 104°C
Smeltepunkt: –65,6 °C
Tetthet: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 20°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000375
CAS-nummer: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859f7b7a69cf4dab28699023107469ada4f09bc6&vid=c9972262ba3652dc1778251c58df93a5d60aff24&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %