(4-Fluorfenyl)aceton ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
4-Fluorophenylacetone
F0535-25G
F0535-5G
TCIAF0535-25GEA
930
NOK
TCIAF0535-25G
TCIAF0535-5G
(4-Fluorfenyl)aceton ≥98.0% (by GC)
(4-Fluorfenyl)aceton
Formel:
C₉H₉FO MW: 152,17 g/mol Kokepunkt: 130°C Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 91°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000362 CAS-nummer: 459-03-0 EINECS: 207-284-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |