2-Fluor-4-iodtoluen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Fluoro-5-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-4-iodo-1-methylbenzene
F0720-25G F0720-5G
TCIAF0720-25GEA 1225 NOK
TCIAF0720-25G TCIAF0720-5G
2-Fluor-4-iodtoluen ≥95.0% (by GC)
2-Fluor-4-iodtoluen
Formel: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Kokepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 22 °C
MDL nummer: MFCD00001045
CAS-nummer: 39998-81-7
EINECS: 254-740-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df9c490af0d21685d6d3e712dbef505ca5be4f7a&vid=4471526f5ecdbd8994e3b229c1e5d2f69c9ef592&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %