2-Fluoro-5-nitrotoluene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
F0276-10G F0276-25G
TCIAF0276-10GEA 365 NOK
TCIAF0276-10G TCIAF0276-25G
2-Fluoro-5-nitrotoluene ≥97.0% (by GC)
2-Fluoro-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Kokepunkt: 99°C
Smeltepunkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007284
CAS-nummer: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a6e835855bb4ec2b305ec048ec456996ecc9f8a&vid=b33e2e9310d12bd710c1367c0eecefc6593b01ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C