α,α,α-Trifluor-3-Nitrotoluen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Nitrobenzotrifluoride
N0280-25G N0280-500G
TCIAN0280-25GEA 220 NOK
TCIAN0280-25G TCIAN0280-500G
α,α,α-Trifluor-3-Nitrotoluen ≥96.0% (by GC)
α,α,α-Trifluor-3-Nitrotoluen
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Kokepunkt: 203°C
Smeltepunkt: –2,4 °C
Tetthet: 1,437 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 103°C
MDL nummer: MFCD00007260
CAS-nummer: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
FN: 2306
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b7f8fde56c1d72539c544650d9851221632b99a&vid=7dfcefc297e4920091a3d3b2acbbb4b2aeb1ea66&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %