3-(Trifluoromethyl)anisole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M2243-25G M2243-5G
TCIAM2243-25GEA 1625 NOK
TCIAM2243-25G TCIAM2243-5G
3-(Trifluoromethyl)anisole ≥97.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)anisole
Formel: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Kokepunkt: 160°C
Smeltepunkt: –65 °C
Tetthet: 1,2426 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 48°C
MDL nummer: MFCD00000385
CAS-nummer: 454-90-0
EINECS: 207-229-7
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0973efea1bd2492f4ebb1a27560ba97872e7e1&vid=04a6d2cc4a6242f3e8e216ab384de9be1ee967d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %