Benzylamin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α-Aminotoluene
B0406-25ML B0406-500ML
TCIAB0406-25MLEA 230 NOK
TCIAB0406-25ML TCIAB0406-500ML
Benzylamin ≥99.0% (by GC)
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Kokepunkt: 184°C
Smeltepunkt: 10 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 60°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008106
CAS-nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
FN: 2734
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d966ec0c434d78128a66ba5bb2532b683b255d6&vid=5a2ef831079114cc46ed36ba351e99971aa362be&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %