2-Etylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
E0060-25ML E0060-500ML
TCIAE0060-25MLEA 220 NOK
TCIAE0060-25ML TCIAE0060-500ML
2-Etylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Etylanilin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 216°C
Smeltepunkt: –46 °C
Tetthet: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 99°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007751
CAS-nummer: 578-54-1
EINECS: 209-424-2
FN: 2273
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72754d773abed601d407f805ac0a64f5a9cc60f2&vid=833b45464acbcdb20105bece3077d12c4bdcaa29&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %