4-sec-Butylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
4-(sec-Butyl)aniline
B1256-25ML
B1256-5ML
TCIAB1256-25MLEA
2450
NOK
TCIAB1256-25ML
TCIAB1256-5ML
4-sec-Butylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-sec-Butylaniline
Formel:
C₁₀H₁₅N MW: 149,24 g/mol Kokepunkt: 238°C Tetthet: 0,977 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 107°C |
MDL nummer:
MFCD00010223 CAS-nummer: 30273-11-1 EINECS: 250-108-9 FN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |