4-Butylanilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Butylbenzenamine
B0272-25ML B0272-500ML B0272-100ML
TCIAB0272-25MLEA 245 NOK
TCIAB0272-25ML TCIAB0272-500ML TCIAB0272-100ML
4-Butylanilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Kokepunkt: 250°C
Smeltepunkt: –14 °C
Tetthet: 0,945 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
MDL nummer: MFCD00007925
CAS-nummer: 104-13-2
EINECS: 203-177-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=093875d3ee1ae6a13c994693924097f217065904&vid=026aef81eb88ce8b2096e3433e388a81e7fa6f9a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %