3-Nitrotoluen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: m-Nitrotoluene
N0274-25G N0274-500G
TCIAN0274-25GEA 220 NOK
TCIAN0274-25G TCIAN0274-500G
3-Nitrotoluen ≥99.0% (by GC)
3-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 232°C
Smeltepunkt: 15,5 °C
Tetthet: 1,1571 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 106°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007265
CAS-nummer: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
FN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec98988c9a02d6fbe8cb18293e12126a69f1978a&vid=7a99b9a669d31833ec5afba66f818dac59007aa4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %