4-Nitrotoluen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
N0276-25G N0276-500G
TCIAN0276-25GEA 220 NOK
TCIAN0276-25G TCIAN0276-500G
4-Nitrotoluen ≥99.0% (by GC)
4-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 238°C
Smeltepunkt: 51 °C
Tetthet: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 106 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007366
CAS-nummer: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
FN: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,06650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7638e736c4e0af34b7a5936e9b7937f25be54ba&vid=5f29d56c705b4e93ae70c59789fcc7c850a53ed7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency